4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-3-((dimethylamino)methyl)phenol, 1-(2-Bromo-5-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylmethylamine, 2-Bromo-N,N-dimethyl-5-hydroxybenzylamine
OR7720-1G OR7720-5G
APOSOR7720-1GEA 1300 NOK
APOSOR7720-1G APOSOR7720-5G
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₂BrNO
MW: 230,102 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06657798
CAS-nummer: 848848-16-8