5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-amine hydrochloride
OR8008-1G OR8008-250MG
APOSOR8008-1GEA 2125 NOK
APOSOR8008-1G APOSOR8008-250MG
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Formel: C₉H₉N₃O·ClH
MW: 211,648 g/mol
Smeltepunkt: 296…298 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02259416
CAS-nummer: 306936-36-7