4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(tert-Butyl)-4-isocyanatobenzene
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 720 NOK
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Kokepunkt: 236…237 °C
Tetthet: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 98,9 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040718
CAS-nummer: 1943-67-5
FN: 2206
ADR: 6.1,III