2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8553-1G OR8553-5G
APOSOR8553-1GEA 270 NOK
APOSOR8553-1G APOSOR8553-5G
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Formel: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,098 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04117938
CAS-nummer: 58267-85-9