2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Formyl-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene, 5-Formyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole
OR8672-100MG OR8672-1G OR8672-5G
APOSOR8672-100MGEA 985 NOK
APOSOR8672-100MG APOSOR8672-1G APOSOR8672-5G
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₉NOS
MW: 203,26 g/mol
Smeltepunkt: 72…75 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08690246
CAS-nummer: 857284-11-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III