5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methoxypicolinonitrile, 2-Cyano-5-methoxypyridine
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 1650 NOK
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,135 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08543467
CAS-nummer: 89809-63-2