1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
OR900135-1G OR900135-5G
APOSOR900135-1GEA 4550 NOK
APOSOR900135-1G APOSOR900135-5G
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Formel: C₉H₉Br₂Cl
MW: 312,429 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18311887
CAS-nummer: 19714-76-2