2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR900748-1G OR900748-5G
APOSOR900748-1GEA 3325 NOK
APOSOR900748-1G APOSOR900748-5G
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid
Formel: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08691200
CAS-nummer: 22146-58-3