(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR901449-1G OR901449-5G
APOSOR901449-1GEA 3725 NOK
APOSOR901449-1G APOSOR901449-5G
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₄
MW: 265,113 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD29035415
CAS-nummer: 2377607-43-5