2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR902068-1G OR902068-5G
APOSOR902068-1GEA 1800 NOK
APOSOR902068-1G APOSOR902068-5G
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10000144
CAS-nummer: 327064-60-8