2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR904253-1G OR904253-250MG OR904253-5G
APOSOR904253-1GEA 3575 NOK
APOSOR904253-1G APOSOR904253-250MG APOSOR904253-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine
Formel: C₉H₁₃NS
MW: 167,271 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04055859
CAS-nummer: 42404-23-9