4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR904418-1G OR904418-250MG
APOSOR904418-1GEA 8400 NOK
APOSOR904418-1G APOSOR904418-250MG
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02664423
CAS-nummer: 103988-96-1