4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR904846-100MG OR904846-1G OR904846-250MG
APOSOR904846-100MGEA 2350 NOK
APOSOR904846-100MG APOSOR904846-1G APOSOR904846-250MG
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182,306 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06653508
CAS-nummer: 881041-62-9