1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5,7-Dioxa-6-thiaspiro[2.5]octane 6-oxide
OR906581-25G OR906581-5G
APOSOR906581-25GEA 15850 NOK
APOSOR906581-25G APOSOR906581-5G
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite
Formel: C₅H₈O₃S
MW: 148,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09832878
CAS-nummer: 89729-09-9