5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR906963-1G OR906963-5G
APOSOR906963-1GEA 3575 NOK
APOSOR906963-1G APOSOR906963-5G
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formel: C₇H₁₃N₃
MW: 139,198 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05237221
CAS-nummer: 3524-34-3