[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR907240-1G OR907240-5G
APOSOR907240-1GEA 3325 NOK
APOSOR907240-1G APOSOR907240-5G
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid
Formel: C₇H₁₈NO₂P
MW: 179,197 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00869071
CAS-nummer: 17316-67-5