5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (5-Methyl-2-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR907369-1G OR907369-5G
APOSOR907369-1GEA 1700 NOK
APOSOR907369-1G APOSOR907369-5G
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18783119
CAS-nummer: 2096332-40-8