5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR907376-1G OR907376-5G
APOSOR907376-1GEA 2700 NOK
APOSOR907376-1G APOSOR907376-5G
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18087691
CAS-nummer: 2096332-81-7