4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
OR907381-250MG OR907381-1G
APOSOR907381-250MGEA 6100 NOK
APOSOR907381-250MG APOSOR907381-1G
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
Formel: C₆H₆BClO₄S
MW: 220,438 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18311836
CAS-nummer: 2096331-56-3