2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR907836-1G OR907836-250MG
APOSOR907836-1GEA 4925 NOK
APOSOR907836-1G APOSOR907836-250MG
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16661867
CAS-nummer: 5394-87-6