4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR907934-1G OR907934-5G
APOSOR907934-1GEA 3325 NOK
APOSOR907934-1G APOSOR907934-5G
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06655692
CAS-nummer: 1205-58-9