1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR908073-1G OR908073-250MG
APOSOR908073-1GEA 9925 NOK
APOSOR908073-1G APOSOR908073-250MG
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄O₄
MW: 186,205 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04037521
CAS-nummer: 67950-95-2