N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR908089-1G OR908089-5G
APOSOR908089-1GEA 2350 NOK
APOSOR908089-1G APOSOR908089-5G
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03159449
CAS-nummer: 101946-36-5