(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Methylnaphthalene-1-boronic Acid, 2-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
OR908295-1G OR908295-250MG
APOSOR908295-1GEA 1125 NOK
APOSOR908295-1G APOSOR908295-250MG
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,015 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03452758
CAS-nummer: 103989-84-0