(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR908345-5G
APOSOR908345-5GEA 4750 NOK
APOSOR908345-5G
(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
(2-Ethynylphenyl)boronic acid
Formel: C₈H₇BO₂
MW: 145,951 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10697431
CAS-nummer: 905926-85-4