2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR908399-1G OR908399-5G
APOSOR908399-1GEA 3575 NOK
APOSOR908399-1G APOSOR908399-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,007 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18258839
CAS-nummer: 1621416-45-2