2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (6-Isopropoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR908450-1G OR908450-5G
APOSOR908450-1GEA 1200 NOK
APOSOR908450-1G APOSOR908450-5G
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Isoproxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13181629
CAS-nummer: 1402238-33-8