2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR908561-1G OR908561-5G
APOSOR908561-1GEA 2700 NOK
APOSOR908561-1G APOSOR908561-5G
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19237189
CAS-nummer: 2096337-70-9