4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR908586-250MG OR908586-100MG
APOSOR908586-250MGEA 2550 NOK
APOSOR908586-250MG APOSOR908586-100MG
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,065 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18250651
CAS-nummer: 1440520-87-5