2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Dimethoxymethyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR908949-250MG OR908949-1G OR908949-5G
APOSOR908949-250MGEA 915 NOK
APOSOR908949-250MG APOSOR908949-1G APOSOR908949-5G
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₂BNO₄
MW: 279,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16038216
CAS-nummer: 1150632-93-1