3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR909281-1G OR909281-5G
APOSOR909281-1GEA 2700 NOK
APOSOR909281-1G APOSOR909281-5G
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
Formel: C₉H₁₆N₂O
MW: 168,236 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17214256
CAS-nummer: 1255574-70-9