2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
OR909503-1G OR909503-5G
APOSOR909503-1GEA 2175 NOK
APOSOR909503-1G APOSOR909503-5G
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
2-Acetamido-5-methylthiazole
Formel: C₆H₈N₂OS
MW: 156,206 g/mol
Smeltepunkt: 230…232 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18801061
CAS-nummer: 61996-32-5