3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR909555-10G OR909555-1G OR909555-5G
APOSOR909555-10GEA 9300 NOK
APOSOR909555-10G APOSOR909555-1G APOSOR909555-5G
3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09950471
CAS-nummer: 939999-23-2