4-Benzylmorpholine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR909577-10G OR909577-1G OR909577-5G
APOSOR909577-10GEA 2450 NOK
APOSOR909577-10G APOSOR909577-1G APOSOR909577-5G
4-Benzylmorpholine 97%
4-Benzylmorpholine
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00090503
CAS-nummer: 10316-00-4