3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR909637-10G OR909637-1G OR909637-5G
APOSOR909637-10GEA 9300 NOK
APOSOR909637-10G APOSOR909637-1G APOSOR909637-5G
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01125302
CAS-nummer: 247225-33-8