2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR909664-1G OR909664-5G
APOSOR909664-1GEA 2700 NOK
APOSOR909664-1G APOSOR909664-5G
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine 97%
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187.241 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06637387
CAS-nummer: 1017665-59-6