1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910110-1G OR910110-5G
APOSOR910110-1GEA 2700 NOK
APOSOR910110-1G APOSOR910110-5G
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole
Formel: C₉H₁₅N₃O
MW: 181,235 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12405513
CAS-nummer: 1111096-05-9