1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910124-10G OR910124-1G OR910124-5G
APOSOR910124-10GEA 9300 NOK
APOSOR910124-10G APOSOR910124-1G APOSOR910124-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₃NS
MW: 167,271 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD23699502
CAS-nummer: 16087-92-6