1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910204-1G OR910204-5G
APOSOR910204-1GEA 4050 NOK
APOSOR910204-1G APOSOR910204-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD15524608
CAS-nummer: 68338-28-3