6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910248-1G OR910248-25G OR910248-5G
APOSOR910248-1GEA 1800 NOK
APOSOR910248-1G APOSOR910248-25G APOSOR910248-5G
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19237196
CAS-nummer: 1311197-84-8