1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910391-1G OR910391-250MG
APOSOR910391-1GEA 10625 NOK
APOSOR910391-1G APOSOR910391-250MG
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09674969
CAS-nummer: 18159-24-5