5-Methoxy-1-methylindazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910414-1G OR910414-250MG
APOSOR910414-1GEA 9925 NOK
APOSOR910414-1G APOSOR910414-250MG
5-Methoxy-1-methylindazole 98%
5-Methoxy-1-methylindazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22380221
CAS-nummer: 756839-44-8