1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910555-1G OR910555-25G OR910555-5G
APOSOR910555-1GEA 1800 NOK
APOSOR910555-1G APOSOR910555-25G APOSOR910555-5G
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel: C₁₁H₁₁N₃
MW: 185,225 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085879
CAS-nummer: 62306-08-5