1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910557-1G OR910557-25G OR910557-5G
APOSOR910557-1GEA 1800 NOK
APOSOR910557-1G APOSOR910557-25G APOSOR910557-5G
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel: C₁₁H₁₁N₃
MW: 185,225 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD21123473
CAS-nummer: 1403483-81-7