3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
OR910837-1G OR910837-5G
APOSOR910837-1GEA 2800 NOK
APOSOR910837-1G APOSOR910837-5G
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₁₆H₁₄N₂O
MW: 250,295 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD21609619
CAS-nummer: 1365271-34-6