[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910887-1G OR910887-5G
APOSOR910887-1GEA 3050 NOK
APOSOR910887-1G APOSOR910887-5G
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03426471
CAS-nummer: 60277-22-7