1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911093-1G
APOSOR911093-1GEA 3000 NOK
APOSOR911093-1G
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole 97%
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24448797
CAS-nummer: 97421-22-2