(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911179-1G OR911179-250MG
APOSOR911179-1GEA 4050 NOK
APOSOR911179-1G APOSOR911179-250MG
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Propoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07754771
CAS-nummer: 900704-18-9