2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911205-1G OR911205-250MG
APOSOR911205-1GEA 1750 NOK
APOSOR911205-1G APOSOR911205-250MG
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
MW: 222,467 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD25978069
CAS-nummer: 1037298-14-8