[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911243-1G OR911243-5G
APOSOR911243-1GEA 3150 NOK
APOSOR911243-1G APOSOR911243-5G
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00504580
CAS-nummer: 94800-23-4